2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911079-1G OR911079-250MG
APOSOR911079-1GEA 3270 DKK
APOSOR911079-1G APOSOR911079-250MG
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile
Formel: C₇H₆N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14705772
CAS-nummer: 66154-69-6