N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911063-1G OR911063-5G
APOSOR911063-1GEA 1260 DKK
APOSOR911063-1G APOSOR911063-5G
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Formel: C₉H₁₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00499524
CAS-nummer: 79371-45-2