2-N-Ethylamino-5-nitropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911051-1G OR911051-25G OR911051-5G
APOSOR911051-1GEA 1090 DKK
APOSOR911051-1G APOSOR911051-25G APOSOR911051-5G
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine
Formel: C₇H₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023438
CAS-nummer: 67730-09-0