3-(methylamino)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(Methylamino)benzonitrile
OR910959-1G OR910959-250MG
APOSOR910959-1GEA 676 DKK
APOSOR910959-1G APOSOR910959-250MG
3-(methylamino)benzonitrile 95%
3-(methylamino)benzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
Molekylvægt: 132.163 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11153024
CAS-nummer: 64910-52-7