4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR910849-1G OR910849-5G
APOSOR910849-1GEA 1640 DKK
APOSOR910849-1G APOSOR910849-5G
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Formel: C₁₄H₁₁N
Molekylvægt: 193.244 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05981801
CAS-nummer: 189828-30-6