3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910730-1G OR910730-5G
APOSOR910730-1GEA 312 DKK
APOSOR910730-1G APOSOR910730-5G
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463876
CAS-nummer: 33224-19-0