2-(2-Methylphenyl)benzonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910704-1G OR910704-5G
APOSOR910704-1GEA 1640 DKK
APOSOR910704-1G APOSOR910704-5G
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile 96%
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Formel: C₁₄H₁₁N
Molekylvægt: 193.244 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05980950
CAS-nummer: 157366-46-6