1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910623-1G OR910623-5G
APOSOR910623-1GEA 1860 DKK
APOSOR910623-1G APOSOR910623-5G
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid 95%
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid
Formel: C₈H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01812492
CAS-nummer: 4144-68-7