1-Methyl-6-nitroindole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Methyl-6-nitro-1H-indole
OR910612-1G OR910612-5G
APOSOR910612-1GEA 480 DKK
APOSOR910612-1G APOSOR910612-5G
1-Methyl-6-nitroindole 98%
1-Methyl-6-nitroindole
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13178347
CAS-nummer: 99459-48-0