Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910570-1G OR910570-25G OR910570-5G
APOSOR910570-1GEA 850 DKK
APOSOR910570-1G APOSOR910570-25G APOSOR910570-5G
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formel: C₉H₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22421518
CAS-nummer: 113053-51-3