1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910556-1G OR910556-25G OR910556-5G
APOSOR910556-1GEA 1090 DKK
APOSOR910556-1G APOSOR910556-25G APOSOR910556-5G
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formel: C₉H₈N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13881240
CAS-nummer: 1119505-52-0