1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910554-1G OR910554-5G
APOSOR910554-1GEA 907 DKK
APOSOR910554-1G APOSOR910554-5G
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formel: C₈H₆N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11054186
CAS-nummer: 1065100-55-1