7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910527-1G OR910527-250MG
APOSOR910527-1GEA 1530 DKK
APOSOR910527-1G APOSOR910527-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole
Formel: C₈H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09731059
CAS-nummer: 62813-85-8