Methyl indoline-7-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910525-1G OR910525-250MG
APOSOR910525-1GEA 1730 DKK
APOSOR910525-1G APOSOR910525-250MG
Methyl indoline-7-carboxylate 98%
Methyl indoline-7-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09954772
CAS-nummer: 112106-91-9