4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl indoline-4-carboxylate
OR910523-1G OR910523-250MG
APOSOR910523-1GEA 622 DKK
APOSOR910523-1G APOSOR910523-250MG
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole 97%
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molekylvægt: 177.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371619
CAS-nummer: 155135-61-8