3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910511-1G OR910511-250MG
APOSOR910511-1GEA 2260 DKK
APOSOR910511-1G APOSOR910511-250MG
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864030
CAS-nummer: 208772-46-7