3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910510-1G OR910510-250MG
APOSOR910510-1GEA 3870 DKK
APOSOR910510-1G APOSOR910510-250MG
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656877
CAS-nummer: 887576-06-9