4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910405-1G OR910405-250MG
APOSOR910405-1GEA 796 DKK
APOSOR910405-1G APOSOR910405-250MG
4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
4-Methoxy-1,3-benzothiazole
Formel: C₈H₇NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16877170
CAS-nummer: 3048-46-2