Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910400-1G OR910400-250MG
APOSOR910400-1GEA 687 DKK
APOSOR910400-1G APOSOR910400-250MG
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19981621
CAS-nummer: 40611-74-3