N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910356-100MG OR910356-1G OR910356-250MG
APOSOR910356-100MGEA 1210 DKK
APOSOR910356-100MG APOSOR910356-1G APOSOR910356-250MG
N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide 98%
N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide
Formel: C₇H₉NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11726152
CAS-nummer: 56776-68-2