Methyl 2-methylpyrazole-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910254-1G OR910254-5G
APOSOR910254-1GEA 0 DKK
APOSOR910254-1G APOSOR910254-5G
Methyl 2-methylpyrazole-3-carboxylate 97%
Methyl 2-methylpyrazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04967357
CAS-nummer: 17827-60-0