1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910241-1G OR910241-5G
APOSOR910241-1GEA 2300 DKK
APOSOR910241-1G APOSOR910241-5G
1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
1-Isobutyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08558977
CAS-nummer: 725746-81-6