2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910238-100MG OR910238-1G OR910238-250MG
APOSOR910238-100MGEA 1310 DKK
APOSOR910238-100MG APOSOR910238-1G APOSOR910238-250MG
2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
2-Chloro-4-ethylthiazole
Formel: C₅H₆ClNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16817473
CAS-nummer: 98025-12-8