Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910155-1G OR910155-5G
APOSOR910155-1GEA 2490 DKK
APOSOR910155-1G APOSOR910155-5G
Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate 97%
Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11973677
CAS-nummer: 53484-20-1