tert-butyl N-ethenylcarbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909976-1G
OR909976-250MG
APOSOR909976-1GEA
183
DKK
APOSOR909976-1G
APOSOR909976-250MG
tert-butyl N-ethenylcarbamate 95%
tert-butyl N-ethenylcarbamate
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081075 CAS-nummer: 7150-72-3 |