5-Chloro-4-methoxy-2-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909849-1G OR909849-5G
APOSOR909849-1GEA 1430 DKK
APOSOR909849-1G APOSOR909849-5G
5-Chloro-4-methoxy-2-methylaniline 97%
5-Chloro-4-methoxy-2-methylaniline
Formel: C₈H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18783103
CAS-nummer: 62492-46-0