2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909773-1G OR909773-250MG OR909773-5G
APOSOR909773-1GEA 1660 DKK
APOSOR909773-1G APOSOR909773-250MG APOSOR909773-5G
2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 98%
2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398370
CAS-nummer: 121001-06-7