2H-1,3-benzodioxol-4-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909770-1G OR909770-250MG
APOSOR909770-1GEA 806 DKK
APOSOR909770-1G APOSOR909770-250MG
2H-1,3-benzodioxol-4-ol 98%
2H-1,3-benzodioxol-4-ol
Formel: C₇H₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00092232
CAS-nummer: 69393-72-2