tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Butyl (2-chloroethyl)(methyl)carbamate
OR909760-1G OR909760-5G OR909760-10G
APOSOR909760-1GEA 985 DKK
APOSOR909760-1G APOSOR909760-5G APOSOR909760-10G
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate
Formel: C₈H₁₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20624610
CAS-nummer: 220074-38-4