1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909734-1G OR909734-250MG
APOSOR909734-1GEA 2730 DKK
APOSOR909734-1G APOSOR909734-250MG
1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrazole
Formel: C₅H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21195618
CAS-nummer: 125001-10-7