Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909728-1G OR909728-5G
APOSOR909728-1GEA 610 DKK
APOSOR909728-1G APOSOR909728-5G
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate 97%
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04004149
CAS-nummer: 2739-74-4