6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909718-1G OR909718-250MG
APOSOR909718-1GEA 4310 DKK
APOSOR909718-1G APOSOR909718-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol
Formel: C₆H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189892
CAS-nummer: 1196146-98-1