N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909710-10G OR909710-1G OR909710-5G
APOSOR909710-10GEA 5670 DKK
APOSOR909710-10G APOSOR909710-1G APOSOR909710-5G
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide 98%
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19597438
CAS-nummer: 1203954-92-0