1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909708-1G OR909708-5G
APOSOR909708-1GEA 2460 DKK
APOSOR909708-1G APOSOR909708-5G
1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride 98%
1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12022655
CAS-nummer: 89895-05-6