1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909656-1G OR909656-5G
APOSOR909656-1GEA 1260 DKK
APOSOR909656-1G APOSOR909656-5G
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride 98%
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride
Formel: C₆H₁₁N₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22666476
CAS-nummer: 1390654-83-7