Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909642-1G OR909642-5G
APOSOR909642-1GEA 741 DKK
APOSOR909642-1G APOSOR909642-5G
Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Oxazolo[4,5-b]pyridine
Formel: C₆H₄N₂O
Molekylvægt: 120.109 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13175183
CAS-nummer: 273-97-2