4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909632-10G OR909632-1G OR909632-5G
APOSOR909632-10GEA 3770 DKK
APOSOR909632-10G APOSOR909632-1G APOSOR909632-5G
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel: C₉H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03764730
CAS-nummer: 79050-49-0