4-Methyl-2-(methylamino)thiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909624-1G OR909624-5G
APOSOR909624-1GEA 2180 DKK
APOSOR909624-1G APOSOR909624-5G
4-Methyl-2-(methylamino)thiazole 98%
4-Methyl-2-(methylamino)thiazole
Formel: C₅H₈N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01924766
CAS-nummer: 2161-68-4