5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909620-1G OR909620-250MG
APOSOR909620-1GEA 3270 DKK
APOSOR909620-1G APOSOR909620-250MG
5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel: C₉H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04448825
CAS-nummer: 73351-87-8