2-Pentanoyl-3-picoline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909610-1G OR909610-5G
APOSOR909610-1GEA 1640 DKK
APOSOR909610-1G APOSOR909610-5G
2-Pentanoyl-3-picoline 96%
2-Pentanoyl-3-picoline
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molekylvægt: 177.243 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16820170
CAS-nummer: 1249752-31-5