2-Isobutanoyl-3-picoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909600-10G OR909600-1G OR909600-5G
APOSOR909600-10GEA 5670 DKK
APOSOR909600-10G APOSOR909600-1G APOSOR909600-5G
2-Isobutanoyl-3-picoline 97%
2-Isobutanoyl-3-picoline
Formel: C₁₀H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16087791
CAS-nummer: 1247742-50-2