2-Propanoyl-3-picoline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909599-1G OR909599-5G
APOSOR909599-1GEA 1640 DKK
APOSOR909599-1G APOSOR909599-5G
2-Propanoyl-3-picoline 96%
2-Propanoyl-3-picoline
Formel: C₉H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16087790
CAS-nummer: 917872-34-5