N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909573-1G OR909573-25G OR909573-5G
APOSOR909573-1GEA 1090 DKK
APOSOR909573-1G APOSOR909573-25G APOSOR909573-5G
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₃H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09063237
CAS-nummer: 204142-42-7