2-Methoxy-4-morpholinopyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909557-1G OR909557-5G
APOSOR909557-1GEA 1640 DKK
APOSOR909557-1G APOSOR909557-5G
2-Methoxy-4-morpholinopyrimidine 98%
2-Methoxy-4-morpholinopyrimidine
Formel: C₉H₁₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22421507
CAS-nummer: 1400644-32-7