2-Methoxy-4-pyrrolidinopyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909525-1G OR909525-5G
APOSOR909525-1GEA 1640 DKK
APOSOR909525-1G APOSOR909525-5G
2-Methoxy-4-pyrrolidinopyrimidine 97%
2-Methoxy-4-pyrrolidinopyrimidine
Formel: C₉H₁₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22383693
CAS-nummer: 1393442-30-2