2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909509-10G OR909509-1G OR909509-5G
APOSOR909509-10GEA 5670 DKK
APOSOR909509-10G APOSOR909509-1G APOSOR909509-5G
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formel: C₇H₁₁N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22375035
CAS-nummer: 57054-82-7