1-(4-methylphenyl)ethanamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909505-100G OR909505-25G
APOSOR909505-100GEA 3270 DKK
APOSOR909505-100G APOSOR909505-25G
1-(4-methylphenyl)ethanamine hydrochloride 98%
1-(4-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₃N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22383689
CAS-nummer: 854181-94-5