2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909499-1G OR909499-5G
APOSOR909499-1GEA 1640 DKK
APOSOR909499-1G APOSOR909499-5G
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formel: C₆H₈ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129722
CAS-nummer: 31058-81-8