2-Methoxy-4-piperidinopyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909498-10G OR909498-1G OR909498-5G
APOSOR909498-10GEA 5670 DKK
APOSOR909498-10G APOSOR909498-1G APOSOR909498-5G
2-Methoxy-4-piperidinopyrimidine 98%
2-Methoxy-4-piperidinopyrimidine
Formel: C₁₀H₁₅N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22375033
CAS-nummer: 1381944-24-6