1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909488-10G OR909488-1G OR909488-5G
APOSOR909488-10GEA 5670 DKK
APOSOR909488-10G APOSOR909488-1G APOSOR909488-5G
1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one 97%
1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02707887
CAS-nummer: 77557-01-8